主要文件
Z137162
Supelco
Ace 色谱柱
I.D. × L 10 mm × 46 cm, With fritted disc
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.52
等级
for chromatography
制造商/商品名称
Ace Glass 590535
技术
LPLC: suitable
内径 × 长度
10 mm × 46 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
顶部有 #15 Ace-Thred 连接口和 2mm 孔,底部有固体 PTFE 塑料旋阀插头(锥度 1:5)。同时提供用于将 12.5 至 14mm 外径管连接至色谱柱的尼龙和 FETFE® O 型圈,也提供管道连接头。
注意:
使用管道连接器后就无需使用带衬套的 O 型圈。孔隙 70 至 100μm 的筛板被固定在色谱柱底部。
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)