主要文件
C2103
Supelco
色谱柱,通用
volume 10 mL, Overall H 5 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.52
物料
polypropylene
技术
LPLC: suitable
总高度
5 in.
体积
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 由优质级化学惰性塑料精密成型,用作有机溶剂
  • 包括储槽&后盖
  • 聚乙烯过滤基质支架(中等孔隙度)
应用
用于一般色谱工作的成分提取,特别应用于同工酶和蛋白质研究、血红蛋白分馏和脱盐。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)