主要文件
Z126063
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-15 mmHg
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112406
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Ace Glass 872809
参数
0-15 mmHg pressure
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)