Key Documents
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
27121703
NACRES:
NB.35
特點
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
製造商/商標名
Ace Glass 1171003
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use in place of O-rings on threaded glassware.