物料
round hole
技术
IR spectroscopy: suitable
直径
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).