主要文件
Z115258
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 8 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Bel-Art H36700-0000
長度
8 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 2.7 mm diameter x 190 mm long (0.105" x 7 1/2") tapered to 3 mm ( 1/8").
法律資訊
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)