主要文件
Z105090
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 18 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
价格与库存信息目前不能提供
物料
PE
特点
Rigid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37773-0000
长度
18 in.
18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)