Key Documents
Z103365
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
closure type PTFE stopcock
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)