主要文件
Z100587
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS14/20
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)