Key Documents
Y906689
Sigma-Aldrich
钢瓶
lecture bottle, carbon steel, 1/4 in. NPT
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12142200
NACRES:
NA.12
材料
carbon steel
品質等級
參數
1800 psi max. pressure
外徑 × 內徑 × 長度
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
容量
450 mL
壁厚
0.07 in.
重量
739 g
接頭
1/4 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)