Merck
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
别名:
天冬甜素, 天冬酰-苯丙氨酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
CAS号:
分子量:
294.30
Beilstein:
2223850
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
E编号:
E951
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
FG
Halal
Kosher
质量水平
管理合规性
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
mp
248-250 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)