Merck
W6497
D-葡萄糖-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
别名:
葡萄糖-6,6-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D2H10O6
CAS号:
分子量:
182.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
cGMP
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)