Merck
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
别名:
δ-Juniper lactone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30O2
CAS号:
分子量:
254.41
FEMA號碼:
4673
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
10.049
NACRES:
NA.21
感官的:
butter; waxy
等級:
FG
Halal
Kosher
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
描述
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
butter; waxy
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)