Merck
W402826
Sigma-Aldrich
β-环糊精
Wacker Chemie AG
别名:
Schardinger β-Dextrin, 环七淀粉, 环糊精, 环麦芽七糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H70O35
CAS号:
分子量:
1134.98
FEMA编号:
4028
Beilstein:
78623
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
描述
derived from GMO corn
表单
powder
旋光性
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
制造商/商品名称
Wacker Chemie AG
颜色
white
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
应用
flavors and fragrances
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-环糊精是具有笼状超分子结构的环状寡糖。内腔是非极性的,可以与许多化合物(例如脂肪、香料和色素)形成包合物。β-CD 的这种分子络合能力在食品工业中用于风味保护或风味传递,在化妆品工业中用于香味控制释放。[1][2][3][4][5]
应用
  • Modulating the ion-transfer electrochemistry of perfluorooctanoate with serum albumin and beta-cyclodextrin.: 本文讨论了通过与 β-环糊精和血清白蛋白的相互作用来改变全氟辛酸的电化学性质,说明了 β-环糊精在环境清洁技术和生化传感中的效用(Lamichhane & Arrigan, 2024)。
免责声明
用于研发&或非欧盟(EU)食品用途。不用于零售。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cyclodextrins and their uses: a review.
Del Valle EM.
Biotechnology Advances, 39(9), 1033-1046 (2004)
Biotechnological applications of cyclodextrins.
Singh M, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 20(5), 341-359 (2002)
Industrial applications of cyclodextrins.
Hedges AR.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 98(5), 2035-2044 (1998)
Characterization of beta-cyclodextrin inclusion complexes containing essential oils (trans-cinnamaldehyde, eugenol, cinnamon bark, and clove bud extracts) for antimicrobial delivery applications.
Hill LE, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 86-93 (2013)
A review on the use of cyclodextrins in foods.
Astray G, et al.
Food Hydrocolloids, 23(7), 1631-1640 (2009)