Merck
W324110
Sigma-Aldrich
三甲胺 溶液
45 wt. % in H2O, FG
别名:
N,N-二甲基甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N
CAS号:
分子量:
59.11
FEMA编号:
3241
Beilstein:
956566
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
11.009
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
浓度
45 wt. % in H2O
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fishy; meaty; oily
SMILES字符串
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-49.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-45 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)