生物源
palm oil
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
蒸汽壓力
10 mmHg ( 210 °C)
化驗
≥98%
形狀
solid
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
溶解度
water: 0.00005 g/L at 20 °C
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
faint; fatty
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C