Merck
W274003
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-苯基-2-戊酮
≥95%, FG
别名:
苄基异丁基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
CAS号:
分子量:
176.25
FEMA编号:
2740
EC 号:
欧洲委员会编号:
159
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
7.025
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥95%
杂质
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
折射率
n20/D 1.498 (lit.)
沸点
250-251 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
woody; spicy; sweet
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)