主要文件
THS01132
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
Raney nickel
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
60104500
NACRES:
NB.51
价格与库存信息目前不能提供
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01132
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)