Merck
T17000
Sigma-Aldrich
四羟基-1,4-苯醌 水合物
99%
别名:
四羟基对苯醌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4O6 · xH2O
分子量:
172.09 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
InChI key
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
应用
黄嘌呤氧化酶效应子
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)