Merck
SYX00304
Sigma-Aldrich
N-Methylindole-5-boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10BNO2
分子量:
174.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C9H10BNO2/c1-11-5-4-7-6-8(10(12)13)2-3-9(7)11/h2-6,12-13H,1H3
InChI 密鑰
SYWDZJWBRYIJJB-UHFFFAOYSA-N