主要文件
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
别名:
Synthware V211000
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware V211000
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)