Key Documents
SYNV200100G
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
别名:
Synthware V200100G
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware V200100G
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)