主要文件
SYNS322044
Synthware straight bore glass stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, plug size 20/44
别名:
Synthware S322044, two way straigh bore stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S322044
孔尺寸
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)