主要文件
SYNS101502
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
别名:
Synthware S101502
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S101502
孔尺寸
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)