主要文件
SYNF892450
Synthware reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121700
NACRES:
NB.51
物料
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
Push fit
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech F892450
容量
50 mL
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)