主要文件
SYNF318100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
别名:
Synthware F318100, oval shape flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/42
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F318100
容量
100 mL
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)