主要文件
SYNC195262C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
别名:
Synthware C195262C, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS35/20
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C195262C
內徑 × 長度
20.0 mm × 254 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)