主要文件
SYNA681420
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A681420, Glass flushing adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A681420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)