Merck
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H59NO17
分子量:
729.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
特點和優勢
m-dPEG ®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3