Merck
N28000
Sigma-Aldrich
5-硝基香兰素
97%
别名:
4-羟基-3-甲氧基-5-硝基苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
CAS号:
分子量:
197.14
Beilstein:
1973746
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
206.6 °F
闪点(°C)
97 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)