Merck
M65009
Sigma-Aldrich
N-甲基-1-十八胺
98%
别名:
N-甲基正十八胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17NHCH3
CAS号:
分子量:
283.54
Beilstein:
1758431
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
98%
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
InChI key
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)