Merck
M59203
Sigma-Aldrich
烟酸甲酯
99%
别名:
烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2
CAS号:
分子量:
137.14
Beilstein:
113951
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
生物源
synthetic
品質等級
化驗
99%
形狀
powder or crystals (possibly with chunks)
顏色
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟酸甲酯可用作擦剂,缓解肌肉、肌腱和关节疼痛。它也可用作食品增味剂。
應用
烟酸甲酯可用作合成二吡啶基酮配体的前体。
  • 二吡啶基甲配体用于制备配位聚合物链衍生化所需的银(I)络合物,
  • 5-芳基烟酸酯 ,±-sesbanine 和 1,4-二氢吡啶衍生物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Helical and zigzag coordination polymeric chains derived from di-3-pyridyl ketone and silver (I) salts
Chen X-D and Mak Thomas CW
Journal of Molecular Structure, 743(1-3), 1-6 (2005)
Synthesis of 3, 5-diacyl-4-phenyl-1, 4-dihydropyridines
Bennasar M-L, et al.
Tetrahedron Letters, 39(50), 9275-9278 (1998)
A general synthesis of 5-arylnicotinates
Thompson WJ and Gaudino J
The Journal of Organic Chemistry, 49(26), 5237-5243 (1984)
Topical antirheumatic agents as hydroxyl radical scavengers
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 124(2), 279-283 (1995)
A facile synthesis of ? -sesbanine via γ-addition of ketene silyl acetal with quaternized methyl nicotinate
Wada M, et al.
Tetrahedron Letters, 26(27), 3267-3270 (1985)