Merck
M34804
Sigma-Aldrich
4-氯丁酸甲酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2CH2COOCH3
CAS号:
分子量:
136.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)