主要文件
L031200
Sigma-Aldrich
活化剂42®溶液
0.3 M
别名:
5- [3,5-双(三氟甲基)苯基] -1 H-四唑溶液, 5- [3,5-双(三氟甲基)苯基] -2 H-四唑溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.21
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
儲存條件
dry at room temperature
濃度
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChI 密鑰
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
Acetronitrile / Activator 42 100 / 9 (v/w)
其他說明
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
法律資訊
本产品及其用途涵盖于美国专利号 7,897,758 中
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)