Merck
JKA12010
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG4-NH2,
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3