Merck
JKA12005
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG8 Propionic acid, monodisperse
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG8-Propionic acid,
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)