主要文件
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115604
NACRES:
NB.79
材料
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
特點
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
參數
0-60 °C temp. range
直徑
12 mm
浸没深度
15 mm
pH值
0-14
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)