Key Documents
Z266213
Sigma-Aldrich
Polymer-body combination pH electrodes
BNC fitting
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115603
NACRES:
NB.79
閥桿長度 × 直徑
110 mm × 12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
General-purpose, double junction
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)