GF52190827
别名:
FE087902
1 of 10
GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
GF43003606
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
Sigma-Aldrich
357162
钒
452378
碲
Supelco
CRM44893
甘油单油酸酯 溶液
327034
银
430102
聚苯乙烯
GF26977876
757551
氢氧化钾
444359
2-乙基碘己烷
rod
Goodfellow 521-908-27
1000 mm × 1.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。