Key Documents
GF50413722
聚碳酸酯
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 1 m
别名:
CT301020
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 504-137-22
長度
1 m
厚度
0.002 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3