方案
99.9%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 485-730-07
电阻率
28 μΩ-cm, 20°C
长度
50 mm
直径
1.0 mm
沸点
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3