化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 075-917-54
電阻係數
28 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
零件最大尺寸
500 μm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI 密鑰
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3