Merck
GF47938821
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.2%
别名:
ZR006015
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141751
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.2%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 479-388-21
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1