Merck
GF63566433
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.2%
别名:
ZR000321
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141751
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.2%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 635-664-33
电阻率
40 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
1.0 mm
沸点
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)