Key Documents
GF44562764
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 500mm, 1.5mm thickness, annealed
别名:
CU060560
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 445-627-64
尺寸 × 厚度
300 mm × 500 mm × 1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)