Key Documents
GF83436396
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
别名:
CU060510
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 834-363-96
長度 × 寬度 × 厚度
0.1 m × 100 mm × 0.635 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)