GF43061352
别名:
FF210376
1 of 10
GF64178624
聚四氟乙烯
Sigma-Aldrich
348848
钛
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
268461
金
11332465001
TWEEN® 20
265810
Supelco
1.01582
三水合四氯金(III)酸99%
GF53796459
钨
520918
氯化金 (III) 三水合物
348791
annealed (mirror polished on both sides)foil
Goodfellow 430-613-52
50 mm × 50 mm × 0.9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学