GF42826541
别名:
Y 603030
1 of 10
Sigma-Aldrich
1.12321
Samarium(III) oxide
205176
氧化镨(III,IV)
348678
钯
228672
氧化钐(III)
205168
氧化钇(III)
769371
氧化钛(IV)
204927
289221
三氧化二铕
GF42379274
碳化硼
267120
sheet
Goodfellow 428-265-41
10 mm 10 mm
3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。