About This Item
经验公式(希尔记法):
O3Sm2
CAS号:
分子量:
348.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
235-043-6
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
2325 °C
密度
8.347 g/cm3
堆积密度
850 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
InChI key
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2