GF40532385
别名:
SU307925
1 of 10
Sigma-Aldrich
282863
石墨
GF51211673
聚苯砜
GF01453160
钒
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
GF98159787
聚醚砜
428302
聚砜
414093
聚(乙烯醇-co-乙烯)
699632
碳,介孔
GF44761877
Polyimide
901662
3D Printing Graphite Ink
rod
Goodfellow 405-323-85
200 mm
25.4 mm
工程聚合物_电子材料_材料科学-默克生命科学
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。